Merck
525596
Sigma-Aldrich
2,3-ジクロロ-6-ニトロベンゾニトリル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H2(NO2)CN
CAS番号:
分子量:
217.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
93-96 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1C#N
InChI
1S/C7H2Cl2N2O2/c8-5-1-2-6(11(12)13)4(3-10)7(5)9/h1-2H
InChI Key
RDFDRMZYAXQLRT-UHFFFAOYSA-N
詳細
2,3-Dichloro-6-nitrobenzonitrile can be synthesized from 4-nitro-1,2,3-trichlorobenzene. It is formed as an intermediate during the synthesis of anagrelide.
アプリケーション
2,3-Dichloro-6-nitrobenzonitrile may be employed as a starting reagent for the synthesis of ethyl (2-amino-5,6-dichlorobenzyl)glycinate.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
525596-BULK:
525596-VAR:
525596-10G:4548173165776
文書ライブラリにアクセスする
A Simple Synthesis of 2, 3-Dichloro-6-nitrobenzonitrile.
Trinka P, et al.
J. Prakt. Chem., 338(1), 679-680 (1996)
A convenient synthesis of ethyl (2-amino-5, 6-dichlorobenzyl) glycinate.
Trinka P, et al.
J. Prakt. Chem., 338(1), 675-678 (1996)