Merck
525391
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-fluorophenylisothiocyanate
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H3(F)NCS
CAS番号:
分子量:
232.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
mp
37-42 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1cc(Br)ccc1N=C=S
InChI
1S/C7H3BrFNS/c8-5-1-2-7(10-4-11)6(9)3-5/h1-3H
InChI Key
PWOPDCSAVIMSPX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
525391-5G:
525391-VAR:
525391-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)