Merck
525383
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(CF3)NCS
CAS番号:
分子量:
221.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.54 (lit.)
bp
202-209 °C (lit.)
密度
1.42 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1ccc(cc1N=C=S)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F4NS/c9-6-2-1-5(8(10,11)12)3-7(6)13-4-14/h1-3H
InChI Key
PVQGRXJLBCCYLQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
210.0 °F - closed cup
引火点(℃)
98.9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
525383-1G:
525383-VAR:
525383-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)