Merck
525332
Sigma-Aldrich
4-(Difluoromethoxy)phenyl isothiocyanate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2CHOC6H4NCS
CAS番号:
分子量:
201.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.584 (lit.)
bp
252-255 °C (lit.)
密度
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)Oc1ccc(cc1)N=C=S
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
525332-BULK:
525332-VAR:
525332-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)