Merck
525308
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorophenyl isothiocyanate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2C6H3NCS
CAS番号:
分子量:
171.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.593 (lit.)
bp
201-204 °C (lit.)
密度
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1cc(F)cc(c1)N=C=S
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
525308-1G:
525308-VAR:
525308-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)