Merck
523089
Sigma-Aldrich
3-ビニル安息香酸
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHC6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
148.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
96%
形状
solid
mp
91-95 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C9H8O2/c1-2-7-4-3-5-8(6-7)9(10)11/h2-6H,1H2,(H,10,11)
InChI Key
VWXZFDWVWMQRQR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
523089-5G:
523089-1G:
523089-VAR:
523089-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1