Merck
521981
Sigma-Aldrich
N,N′,N′′-Trihexyldiethylenetriamine
99.99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5N[CH2CH2NH(CH2)5CH3]2
CAS番号:
分子量:
355.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99.99%
bp
145 °C/0.04 mmHg (lit.)
密度
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCNCCN(CCCCCC)CCNCCCCCC
InChI
1S/C22H49N3/c1-4-7-10-13-16-23-18-21-25(20-15-12-9-6-3)22-19-24-17-14-11-8-5-2/h23-24H,4-22H2,1-3H3
InChI Key
QHVDQQBHZSMNAX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
521981-BULK:
521981-VAR:
521981-1ML:
521981-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)