Merck
521906
Sigma-Aldrich
6-Ethoxy-2-naphthaleneboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H6OCH2CH3B(OH)2
CAS番号:
分子量:
216.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
mp
252-255 °C (lit.)
SMILES記法
CCOc1ccc2cc(ccc2c1)B(O)O
InChI
1S/C12H13BO3/c1-2-16-12-6-4-9-7-11(13(14)15)5-3-10(9)8-12/h3-8,14-15H,2H2,1H3
InChI Key
INXXVGFSXYJGHI-UHFFFAOYSA-N
詳細
無水物を含有します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
521906-BULK:
521906-5G:
521906-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)