Merck
521515
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-テトラメチルフェニルボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H(CH3)4B(OH)2
CAS番号:
分子量:
178.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
形状
solid
mp
145-148 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(C)c(C)c(B(O)O)c1C
InChI
1S/C10H15BO2/c1-6-5-7(2)9(4)10(8(6)3)11(12)13/h5,12-13H,1-4H3
InChI Key
BCMVUEOVWMZJBS-UHFFFAOYSA-N
詳細
無水物を含有します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
521515-VAR:
521515-5G:
521515-BULK:
521515-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)