Merck
520306
Sigma-Aldrich
2,4-Difluorobenzylzinc bromide solution
0.5 M in THF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2C6H3CH2ZnBr
CAS番号:
分子量:
272.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
濃度
0.5 M in THF
密度
0.995 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1ccc(C[Zn]Br)c(F)c1
InChI
1S/C7H5F2.BrH.Zn/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9;;/h2-4H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
CMANCPNRVFBTQS-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
2,4-Difluorobenzylzinc bromide can be used to prepare nonpeptidomimetic dual XIAP and cIAP1 antagonists.
法的情報
Rieke®Metals, Inc.の製品です。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.22 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
520306-BULK:
520306-50ML:4548173910178
520306-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Discovery of a potent nonpeptidomimetic, small-molecule antagonist of cellular inhibitor of apoptosis protein 1 (cIAP1) and X-linked inhibitor of apoptosis protein (XIAP)
Tamanini E, et al.
Journal of medicinal chemistry, 60(11), 4611-4625 (2017)