Merck
520284
Sigma-Aldrich
4-(エトキシカルボニル)フェニル亜鉛ブロミド 溶液
0.5 M in THF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5O2CC6H4ZnBr
CAS番号:
分子量:
294.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
濃度
0.5 M in THF
不純物
1-3% inorganic chloride
bp
65 °C
密度
1.023 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)c1ccc([Zn]Br)cc1
InChI
1S/C9H9O2.BrH.Zn/c1-2-11-9(10)8-6-4-3-5-7-8;;/h4-7H,2H2,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
CYJKOKZYUACUHZ-UHFFFAOYSA-M
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.22 °C - closed cup
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
520284-BULK:
520284-50ML:4548173165172
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)