蒸気密度
3.1 (vs air)
蒸気圧
303.5 mmHg ( 37.7 °C)
アッセイ
≥98.5%
利用可能性
available only in EU
屈折率
n20/D 1.423 (lit.)
bp
62-65 °C (lit.)
mp
-0.5 °C (lit.)
密度
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)S
InChI
1S/C4H10S/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
InChI Key
WMXCDAVJEZZYLT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
<-13.0 °F - closed cup
引火点(℃)
< -25 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
519499-2.5L:
519499-5L:
519499-500ML:
519499-2L:
519499-BULK:
519499-100ML:
519499-VAR:
519499-25ML:
519499-1L:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)