Merck
519189
Sigma-Aldrich
Barium selenate(VI)
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BaSeO4
CAS番号:
分子量:
280.28
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
形状
powder
mp
>350 °C (lit.)
SMILES記法
[Ba++].[O-][Se]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ba.H2O4Se/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI Key
ZIGAPMSTBOKWRT-UHFFFAOYSA-L
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
519189-VAR:
519189-BULK:
519189-10G:4548173165103
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
C M Miller et al.
New Zealand veterinary journal, 63(4), 211-219 (2015-01-16)
To measure the magnitude and variability in production responses to anthelmintic treatments administered to adult ewes around lambing. Ewes carrying twin lambs, from sheep and beef farms (eight in Year 1 and six in Year 2) in the Wairarapa region