Merck
519170
Sigma-Aldrich
Indium antimonide
≥99.99% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
InSb
CAS番号:
分子量:
236.58
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
形状
solid
SMILES記法
[In]#[Sb]
InChI
1S/In.Sb
InChI Key
WPYVAWXEWQSOGY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
519170-VAR:
519170-5G:4548173165097
519170-BULK:
試験成績書(COA)