Merck
518565
Sigma-Aldrich
2-[Ethyl[4-[2-(4-nitrophenyl)ethenyl]phenyl]amino]ethanol
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4CH=CHC6H4N(C2H5)CH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
312.36
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
mp
161-163 °C (lit.)
SMILES記法
CCN(CCO)c1ccc(\C=C\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C18H20N2O3/c1-2-19(13-14-21)17-9-5-15(6-10-17)3-4-16-7-11-18(12-8-16)20(22)23/h3-12,21H,2,13-14H2,1H3/b4-3+
InChI Key
OAFMCWZFMIQFBI-ONEGZZNKSA-N
アプリケーション
Employed in the synthesis of a second-order chromophore covalently attached to a photofractive terpolymer.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
518565-VAR:
518565-BULK:
518565-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)