Merck
518506
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)phenyl chloroformate
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCO2C6H4CF3
CAS番号:
分子量:
224.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
蒸気圧
1.09 psi ( 20 °C)
アッセイ
95%
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC(OC1=CC(C(F)(F)F)=CC=C1)=O
InChI
1S/C8H4ClF3O2/c9-7(13)14-6-3-1-2-5(4-6)8(10,11)12/h1-4H
InChI Key
VOQHHELXYARECQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
518506-BULK:
518506-5G:
518506-VAR:
518506-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)