Merck
51850
Sigma-Aldrich
ヘプタトリアコンタン
≥95.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)35CH3
CAS番号:
分子量:
521.00
Beilstein:
1713110
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95.0%
mp
77-79 °C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C37H76/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-37H2,1-2H3
InChI Key
PXEZIKSRSYGOED-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
51850-1G:
51850-BULK:
51850-VAR:
51850-250MG:
試験成績書(COA)