Merck
518220
Sigma-Aldrich
臭化マグネシウム 六水和物
99.999% trace metals basis
別名:
二臭化マグネシウム六水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
MgBr2 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
292.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
solid
密度
2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.Br[Mg]Br
InChI
1S/2BrH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI Key
LGLXXNHIGIJYQQ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
518220-BULK:
518220-5G:
518220-25G:
518220-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)