Merck
517658
Sigma-Aldrich
Lutetium(III) acetylacetonate hydrate
≥99.9% trace metals basis
別名:
Lu(acac)3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3COCHC(O)CH3]3Lu · xH2O
CAS番号:
分子量:
472.29 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
形状
solid
反応適合性
core: lutetium
reagent type: catalyst
mp
158-163 °C (lit.)
SMILES記法
[H]O[H].CC(=O)\C=C(\C)O[Lu](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Lu.H2O/c3*1-4(6)3-5(2)7;;/h3*3,6H,1-2H3;;1H2/q;;;+3;/p-3/b3*4-3-;;
InChI Key
HRUDKMKHQGBECZ-KJVLTGTBSA-K
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
517658-VAR:
517658-1G:
517658-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)