Merck
517046
Sigma-Aldrich
Barium tetrahydrofurfuryl oxide solution
40 wt. % in tetrahydrofurfuryl alcohol and ethyl alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18BaO4
CAS番号:
分子量:
339.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
反応適合性
core: barium
濃度
40 wt. % in tetrahydrofurfuryl alcohol and ethyl alcohol
屈折率
n20/D 1.445
bp
96-97 °C
密度
1.14 g/mL at 25 °C
SMILES記法
C1COC(C1)CO[Ba]OCC2CCCO2
InChI
1S/2C5H9O2.Ba/c2*6-4-5-2-1-3-7-5;/h2*5H,1-4H2;/q2*-1;+2
InChI Key
VBEQCQIOINUXIG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
64.9 °F - closed cup
引火点(℃)
18.3 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
517046-VAR:
517046-BULK:
517046-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)