Merck
516716
Sigma-Aldrich
Ethanolamine dithiodipropionate solution
75 wt. % in H2O
別名:
TPS® 15
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H24N2O6S2
CAS番号:
分子量:
332.44
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
濃度
75 wt. % in H2O
SMILES記法
NCCO.NCCO.OC(=O)CCSSCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4S2.2C2H7NO/c7-5(8)1-3-11-12-4-2-6(9)10;2*3-1-2-4/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10);2*4H,1-3H2
InChI Key
OBJGBTROGRUPPA-UHFFFAOYSA-N
法的情報
Arkema社製品
TPS is a registered trademark of Arkema France
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
516716-1L:
516716-BULK:
516716-5L:
516716-100ML:
516716-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)