Merck
516562
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorophenyl isocyanate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2C6H3NCO
CAS番号:
分子量:
155.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.493 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
密度
1.31 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1cc(F)cc(c1)N=C=O
InChI
1S/C7H3F2NO/c8-5-1-6(9)3-7(2-5)10-4-11/h1-3H
InChI Key
WUCCJYOIAJTFFQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
130.0 °F - closed cup
引火点(℃)
54.44 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
516562-VAR:
516562-BULK:
516562-2G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mikhail Soloviev et al.
Journal of nanobiotechnology, 1(1), 4-4 (2003-07-25)
Traditional approaches to protein profiling were built around the concept of investigating one protein at a time and have long since reached their limits of throughput. Here we present a completely new approach for comprehensive compositional analysis of complex protein