Merck
516120
Sigma-Aldrich
(+)-2-Amino-N-[(1S,2S)-(2-hydroxy-1-methyl-2-phenyl)ethyl]-N-methylacetamide
97%
別名:
(1S, 2S)-(+)-Pseudoephedrine glycinamide, 2-Amino-N-[(2-hydroxy-1-methyl-2-phenyl)ethyl]-N-methylacetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NCH2CON(CH3)CH(CH3)CH(OH)C6H5
CAS番号:
分子量:
222.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D +101°, c = 2 in methanol
mp
76-80 °C (lit.)
SMILES記法
C[C@@H]([C@@H](O)c1ccccc1)N(C)C(=O)CN
InChI
1S/C12H18N2O2/c1-9(14(2)11(15)8-13)12(16)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,12,16H,8,13H2,1-2H3/t9-,12+/m0/s1
InChI Key
RASDPMXCBLHKCI-JOYOIKCWSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
516120-BULK:
516120-1G:
516120-5G:
516120-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)