Merck
516104
Sigma-Aldrich
3′-Amino-4′-chloroacetanilide
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C(O)NHC6H3(NH2)Cl
CAS番号:
分子量:
184.62
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
172-176 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)Nc1ccc(Cl)c(N)c1
InChI
1S/C8H9ClN2O/c1-5(12)11-6-2-3-7(9)8(10)4-6/h2-4H,10H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
MIIPQGGYCFVDAI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
516104-BULK:
516104-25G:
試験成績書(COA)