Merck
515868
Sigma-Aldrich
3-(トリメチルシリル)-4-ペンテン酸メチル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHCH[Si(CH3)3]CH2CO2CH3
CAS番号:
分子量:
186.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.443 (lit.)
bp
54 °C/5.5 mmHg (lit.)
密度
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
COC(=O)CC(C=C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H18O2Si/c1-6-8(12(3,4)5)7-9(10)11-2/h6,8H,1,7H2,2-5H3
InChI Key
DJXDHDYQDMVTPZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
149.0 °F - closed cup
引火点(℃)
65 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
515868-5ML:
515868-BULK:
515868-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)