Merck
515159
Sigma-Aldrich
2,6-ジメチルベンズアルデヒド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C6H3CHO
CAS番号:
分子量:
134.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
bp
230 °C (lit.)
mp
27-30 °C (lit.)
SMILES記法
[H]C(=O)c1c(C)cccc1C
InChI
1S/C9H10O/c1-7-4-3-5-8(2)9(7)6-10/h3-6H,1-2H3
InChI Key
QOJQBWSZHCKOLL-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
515159-5G:
515159-VAR:
515159-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Selective 4, 6-O-benzylidene formation of methyl α-d-mannopyranoside using 2, 6-dimethylbenzaldehyde.
Liotta LJ, et al.
Carbohydrate Research, 391, 31-36 (2014)