Merck
514934
Sigma-Aldrich
N-tert-Amyl-1,1-dimethylpropargylamine
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5C(CH3)2NHC(CH3)2C≡CH
CAS番号:
分子量:
153.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.439 (lit.)
bp
164 °C (lit.)
密度
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(C)(C)NC(C)(C)C#C
InChI
1S/C10H19N/c1-7-9(3,4)11-10(5,6)8-2/h1,11H,8H2,2-6H3
InChI Key
QZIVTSHQTWUMNU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
100.0 °F - closed cup
引火点(℃)
37.78 °C - closed cup