Merck
514217
Sigma-Aldrich
4-(Octyloxy)aniline
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7OC6H4NH2
CAS番号:
分子量:
221.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
bp
336 °C (lit.)
mp
35-39 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCOc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C14H23NO/c1-2-3-4-5-6-7-12-16-14-10-8-13(15)9-11-14/h8-11H,2-7,12,15H2,1H3
InChI Key
ACYGZCHBIGKPGR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
514217-5G:
514217-BULK:
514217-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 612-612 (2014)
Woosung Kwon et al.
Scientific reports, 5, 12604-12604 (2015-07-29)
Carbon nanodots (C-dots) are a kind of fluorescent carbon nanomaterials, composed of polyaromatic carbon domains surrounded by amorphous carbon frames, and have attracted a great deal of attention because of their interesting properties. There are still, however, challenges ahead such