Merck
513113
Sigma-Aldrich
4-ブトキシベンゾニトリル
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3OC6H4CN
CAS番号:
分子量:
175.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.526 (lit.)
bp
240-244 °C (lit.)
密度
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCOc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C11H13NO/c1-2-3-8-13-11-6-4-10(9-12)5-7-11/h4-7H,2-3,8H2,1H3
InChI Key
RRGQINKVTNAIBB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
513113-5G:4548173164762
513113-VAR:
513113-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)