Merck
512958
Sigma-Aldrich
2-tert-Butylphenyl isocyanate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CC6H4NCO
CAS番号:
分子量:
175.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.525 (lit.)
bp
225 °C (lit.)
密度
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)c1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C11H13NO/c1-11(2,3)9-6-4-5-7-10(9)12-8-13/h4-7H,1-3H3
InChI Key
YQQNLONQWMLAQX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
199.0 °F - closed cup
引火点(℃)
92.8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
512958-5G:
512958-BULK:
512958-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)