Merck
512923
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethoxy-4-nitrobenzene
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2C6H3NO2
CAS番号:
分子量:
183.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
72-76 °C (lit.)
官能基
nitro
SMILES記法
COc1ccc(c(OC)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO4/c1-12-6-3-4-7(9(10)11)8(5-6)13-2/h3-5H,1-2H3
InChI Key
XXWIYOBCHKCWNT-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
512923-VAR:
512923-5G:
512923-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
K Valli et al.
Applied and environmental microbiology, 58(1), 221-228 (1992-01-01)
Under ligninolytic conditions, the white rot basidiomycete Phanerochaete chrysosporium mineralizes 2,4-dinitrotoluene (I). The pathway for the degradation of I was elucidated by the characterization of fungal metabolites and oxidation products generated by lignin peroxidase (LiP), manganese peroxidase (MnP), and crude