Merck
512257
Sigma-Aldrich
5-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCOC6H3(OCH3)B(OH)2
CAS番号:
分子量:
179.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
mp
154-157 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(C=O)cc1B(O)O
その他情報
Contains varying amounts of anhydride
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
512257-5G:
512257-BULK:
試験成績書(COA)