Merck
512109
Sigma-Aldrich
2-フルオロ-4-ビフェニルイルボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(C6H5)B(OH)2
CAS番号:
分子量:
216.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
mp
243-248 °C (lit.)
官能基
fluoro
phenyl
SMILES記法
OB(O)c1ccc(c(F)c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10BFO2/c14-12-8-10(13(15)16)6-7-11(12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,15-16H
InChI Key
BWYWXDFYJSIUBE-UHFFFAOYSA-N
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
512109-5G:
512109-BULK:
512109-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)