Merck
512052
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2,6-difluorophenyl isocyanate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H2(F)2NCO
CAS番号:
分子量:
234.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
30-33 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1cc(Br)cc(F)c1N=C=O
InChI
1S/C7H2BrF2NO/c8-4-1-5(9)7(11-3-12)6(10)2-4/h1-2H
InChI Key
LSGXEWZVHIBWPQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
512052-VAR:
512052-BULK:
512052-5G:
試験成績書(COA)