Merck
512044
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethyl-6-nitrophenyl isocyanate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C6H2(NO2)NCO
CAS番号:
分子量:
192.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
88-92 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1ccc(c(N=C=O)c1C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H8N2O3/c1-6-3-4-8(11(13)14)9(7(6)2)10-5-12/h3-4H,1-2H3
InChI Key
GCYYCDNYQBZIKN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
512044-BULK:
512044-VAR:
512044-5G:
試験成績書(COA)