Merck
511951
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-Tetrachlorophenyl isocyanate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HC6Cl4NCO
CAS番号:
分子量:
256.90
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
62-64 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1cc(Cl)c(Cl)c(N=C=O)c1Cl
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
511951-2G:
511951-BULK:
511951-VAR:
試験成績書(COA)