Merck
511927
Sigma-Aldrich
2-Methyl-6-nitrophenyl isocyanate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H3(NO2)NCO
CAS番号:
分子量:
178.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
72-75 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cccc(c1N=C=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O3/c1-6-3-2-4-7(10(12)13)8(6)9-5-11/h2-4H,1H3
InChI Key
WIYDOZQPANZDMW-UHFFFAOYSA-N
同等製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
511927-BULK:
511927-5G:
511927-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)