Merck
511862
Sigma-Aldrich
9H-Fluoren-2-yl isocyanate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H9NO
CAS番号:
分子量:
207.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
69-71 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C=Nc1ccc-2c(Cc3ccccc-23)c1
InChI
1S/C14H9NO/c16-9-15-12-5-6-14-11(8-12)7-10-3-1-2-4-13(10)14/h1-6,8H,7H2
InChI Key
HJROCLJFUOYQNP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
511862-VAR:
511862-5G:
511862-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jose A Castro-Osma et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(27), 12388-12400 (2014-12-24)
A series of alkyl organoaluminium complexes based on bulky heteroscorpionate ligands were designed as catalysts for the ring-opening polymerisation of cyclic esters. Thus, the treatment of AlX3 (X = Me, Et) with bulky acetamide or thioacetamide heteroscorpionate ligands nbptamH (1)