Merck
511269
Sigma-Aldrich
Tris(tetramethylcyclopentadienyl)samarium(III)
99.9%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H39Sm
CAS番号:
分子量:
513.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
99.9%
反応適合性
core: samarium
reagent type: catalyst
SMILES記法
[Sm].C[C]1[CH][C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[CH][C](C)[C](C)[C]2C.C[C]3[CH][C](C)[C](C)[C]3C
InChI
1S/3C9H13.Sm/c3*1-6-5-7(2)9(4)8(6)3;/h3*5H,1-4H3;
InChI Key
PVGFZJIEOXUPET-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
129.2 °F - closed cup
引火点(℃)
54 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
511269-1G:
511269-1G-PW:
511269-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)