Merck
511234
Sigma-Aldrich
Cyclopentadienyltungsten(II) tricarbonyl hydride
98%
別名:
Tricarbonyl(cyclopentadienyl)hydridotungsten(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6O3W
CAS番号:
分子量:
333.97
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
反応適合性
core: tungsten
reagent type: catalyst
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[WH].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C5H5.3CO.W.H/c1-2-4-5-3-1;3*1-2;;/h1-5H;;;;;
InChI Key
FYSFWBGCVRRUIX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1 - Water-react 3
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
170.0 °F - closed cup
引火点(℃)
76.67 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
511234-BULK:
511234-VAR:
511234-1G:
511234-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)