Merck
511056
Sigma-Aldrich
アシッドレッド37 二アンモニウム塩
Dye content 70 %
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H22N6O8S2
CAS番号:
分子量:
514.53
カラーインデックス番号:
17045
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
組成
Dye content, 70%
mp
>300 °C (lit.)
λmax
513 nm
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 513 nm Amax: 0.00
SMILES記法
N.N.CC(=O)Nc1ccc(\N=N\c2c(N)ccc3cc(cc(O)c23)S(O)(=O)=O)c(c1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C18H16N4O8S2.2H3N/c1-9(23)20-11-3-5-14(16(7-11)32(28,29)30)21-22-18-13(19)4-2-10-6-12(31(25,26)27)8-15(24)17(10)18;;/h2-8,24H,19H2,1H3,(H,20,23)(H,25,26,27)(H,28,29,30);2*1H3/b22-21+;;
InChI Key
OFRRHUJAJNSLAT-ZPZFBZIMSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
511056-50G:
511056-BULK:
511056-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)