Merck
510610
Sigma-Aldrich
Bis(ethylcyclopentadienyl)vanadium(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H18V
CAS番号:
分子量:
237.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
反応適合性
core: vanadium
reagent type: catalyst
密度
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[V].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C7H9.V/c2*1-2-7-5-3-4-6-7;/h2*3-6H,2H2,1H3;
InChI Key
LKRMGNHUAYXLJF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Pyr. Liq. 1
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
510610-1G:
510610-5G:
510610-VAR:
510610-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)