Merck
510564
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Amino-3-(2-aminoethoxy)propanoic acid monohydrochloride
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NCH2CH2OCH2CH(NH2)CO2H·HCl
CAS番号:
分子量:
184.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
光学活性
[α]22/D +4°, c = 1 in H2O
mp
212-216 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[H].NCCOC[C@H](N)C(O)=O
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
510564-500MG:
510564-VAR:
510564-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)