Merck
510343
Sigma-Aldrich
(+)-N-(1(S)-フェニルエチル)-1-アザビシクロ[2.2.2]オクタン-3(R)-アミン 塩酸塩
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H22N2 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
303.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D +2°, c = 2 in H2O
mp
285 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl.Cl.C[C@H](N[C@H]1CN2CC[C@H]1CC2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H22N2.2ClH/c1-12(13-5-3-2-4-6-13)16-15-11-17-9-7-14(15)8-10-17;;/h2-6,12,14-16H,7-11H2,1H3;2*1H/t12-,15-;;/m0../s1
InChI Key
BABMCKVVGDIUCA-XPTKPXFUSA-N
詳細
一塩酸塩を2.5%まで含有することがあります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
510343-VAR:
510343-10G:
510343-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)