Merck
499048
Sigma-Aldrich
1-Naphthylzinc iodide solution
0.5 M in THF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H7ZnI
CAS番号:
分子量:
319.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
濃度
0.5 M in THF
密度
1 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
I[Zn]c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H7.HI.Zn/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1;;/h1-7H;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
UZBTURUXPCTQQL-UHFFFAOYSA-M
法的情報
Rieke® Metals, Inc.の製品です。
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.2 °C - closed cup
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
499048-VAR:
499048-BULK:
499048-50ML:4548173163741