Merck
498726
Sigma-Aldrich
1-Propylbutylzinc bromide solution
0.5 M in THF
別名:
4-Heptylzinc bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2)2CHZnBr
CAS番号:
分子量:
244.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
濃度
0.5 M in THF
bp
65 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCC(CCC)[Zn]Br
InChI
1S/C7H15.BrH.Zn/c1-3-5-7-6-4-2;;/h7H,3-6H2,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
GQRLCMWPERMSRC-UHFFFAOYSA-M
法的情報
Rieke® Metals, Inc.の製品です。
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
498726-VAR:
498726-BULK:
498726-50ML:4548173163468
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)