Merck
498475
Sigma-Aldrich
4-(Ethoxycarbonyl)phenylzinc iodide solution
0.5 M in THF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5O2CC6H4ZnI
CAS番号:
分子量:
341.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
濃度
0.5 M in THF
密度
1.018 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)c1ccc([Zn]I)cc1
InChI
1S/C9H9O2.HI.Zn/c1-2-11-9(10)8-6-4-3-5-7-8;;/h4-7H,2H2,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
QKMCGFIQAJUQIL-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
4-(Ethoxycarbonyl)phenylzinc iodide can be used as:
  • A substrate in the transition metal-catalyzed cross-coupling reactions with unsaturated thioethers and thiomethyl-substituted N-heterocycles.
  • A starting material in the synthesis of indazole derived glucagon receptor antagonists.
  • A substrate in the Pd-catalyzed synthesis of 5-aryl-2-furaldehydes by reacting with 5-bromo-2-furaldehyde.
法的情報
Rieke® Metals, Inc.の製品です。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.2 °C - closed cup
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
498475-VAR:
498475-50ML:4548173163291
498475-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pd-and Ni-Catalyzed Cross-Coupling Reactions of Functionalized Organozinc Reagents with Unsaturated Thioethers
Melzig L, et al.
Chemistry?A European Journal , 17(10), 2948-2956 (2011)
Pd-catalyzed cross-coupling of functionalized organozinc reagents with thiomethyl-substituted heterocycles
Metzger A, et al.
Organic Letters, 11(18), 4228-4231 (2009)
Discovery of potent and orally bioavailable indazole-based glucagon receptor antagonists for the treatment of type 2 diabetes
Xu G, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 29(20), 126668-126668 (2019)
A convenient synthesis of 5-aryl-and 5-heteroaryl-2-furaldehydes by the cross-coupling reaction of organozincs
Kim S and Rieke RD
Tetrahedron Letters, 51(19), 2657-2659 (2010)