Merck
498408
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylphenylzinc iodide solution
0.5 M in THF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C6H3ZnI
CAS番号:
分子量:
297.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
濃度
0.5 M in THF
密度
1.007 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cccc(C)c1[Zn]I
InChI
1S/C8H9.HI.Zn/c1-7-4-3-5-8(2)6-7;;/h3-5H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
GTMHBPQJIFBGRR-UHFFFAOYSA-M
法的情報
Rieke® Metals, Inc.の製品です。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.2 °C - closed cup
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
498408-BULK:
498408-100ML:4548173163239
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)