Merck
498327
Sigma-Aldrich
2-フルオロアセト酢酸エチル
別名:
2-Fluoro-3-oxobutanoic acid ethyl ester, Ethyl 2-fluoro-3-oxobutanoate, Ethyl 2-fluoro-3-oxobutyrate, NSC 24563
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH(F)CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
148.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
屈折率
n20/D 1.414 (lit.)
bp
183 °C (lit.)
密度
1.181 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)C(F)C(C)=O
InChI
1S/C6H9FO3/c1-3-10-6(9)5(7)4(2)8/h5H,3H2,1-2H3
InChI Key
SHTFQLHOTAJQRJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
Ethyl 2-fluoroacetoacetate is an α-fluorinated β-keto ester that can be prepared by the fluorination of ethyl acetoacetate.
アプリケーション
Ethyl 2-fluoroacetoacetate may be used in the preparation of:
  • δ-keto-β-hydroxy-α-fluoro esters
  • fluorinated [1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7(4H)-ones
  • fluorinated [1,2,4]triazolo[5,1-c][1,2,4]triazin-4(1H)-ones
  • 4-fluorofarnesol
Reactant for:
  • Michael addition-induced cyclization reaction
  • Asymmetric Mannich reaction
  • Enantioselective organocatalytic conjugate addition
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
194.0 °F - closed cup
引火点(℃)
90 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
498327-25ML:
498327-VAR:
498327-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Green chemistry: synthesis in micro reactors.
Haswell SJ and Watts P.
Green Chemistry, 5(2), 240-249 (2003)
Organocatalytic direct aldol reaction between acetone and α-substituted β-keto esters.
London G, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 267(1), 98-101 (2007)
Fluorinated [1,2,4] triazolo [1,5-a] pyrimidines and [1,2,4] triazolo [5,1-c][1,2,4] triazines*.
Ulomskiy EN, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 47(9), 1164-1169 (2011)
Fluoroisoprenyl synthesis using ethyl 2-fluoroacetoacetate.
Ortiz de Montellano PR and Vinson WA.
The Journal of Organic Chemistry, 42(11), 2013-2014 (1977)