Merck
497924
Sigma-Aldrich
6-Cyanohexylzinc bromide solution
0.5 M in THF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NC(CH2)6ZnBr
CAS番号:
分子量:
255.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
濃度
0.5 M in THF
密度
0.944 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Br[Zn]CCCCCCC#N
InChI
1S/C7H12N.BrH.Zn/c1-2-3-4-5-6-7-8;;/h1-6H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
YDXOVAJDARDUOR-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
6-Cyanohexylzinc bromide is an organozinc compound, which can be used as a reactant in palladium-catalyzed Negishi cross-coupling reaction to construct carbon-carbon bonds by coupling with organic halides or triflates.
It can also be used as a reactant to synthesize:
  • Cyanohexyl substituted aryl derivatives by palladium catalyzed coupling reaction with aryl bromides.
  • Methyl 5-(6-cyanohexyl)-3-methylfuran-2-carboxylate, a key intermediate which is used in the preparation of cyclic furfuryl ether via Wittig rearrangement.
法的情報
Rieke®Metals, Inc.の製品です。
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
497924-VAR:
497924-BULK:
497924-50ML:4548173163079
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Stereoselective construction of a β-isopropenyl alcohol moiety at the C (2) and (3) of kallolide A and pinnatin A using a [2, 3] Wittig rearrangement of cyclic furfuryl ethers
Tsubuki M, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 68(26), 10183-10186 (2003)
Mechanochemical Activation of Zinc and Application to Negishi Cross-Coupling
Cao Q, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 130(35), 11509-11513 (2018)
Room-temperature Negishi cross-coupling of unactivated alkyl bromides with alkyl organozinc reagents utilizing a Pd/N-heterocyclic carbene catalyst
Hadei N, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 70(21), 8503-8507 (2005)